Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 High Range DNA Marker
Description
Includes
Le marqueur d’ADN à plage élevée E-Gel™ est fourni à une concentration de 10 μg/ml dans 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 1 mm d’EDTA, du bleu de bromophénol à 0,0025 %, du glycérol à 5 % ; Pour 100 applications
Conçue spécifiquement pour une séparation en bande transparente sur les gels E-Gel™ 96, cette échelle contient 5 bandes d’une taille allant de 400 à 10 000 bp. Cette échelle est fournie prémélangée dans un tampon de chargement E-Gel optimisé. Compatible avec les gels E-Gel™, E-Gel™ 48 et E-Gel™ 96.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 2 x 1 ml d’échelle d’ADN de plage élevée E-Gel 96 • 1 ml de tampon de chargement d’échantillons E-Gel 1X Conserver à température ambiante ou à 4°C pendant 6 mois maximum. Pour de plus longues périodes, conserver à -20°C. |
| Concentration | 0,005 µg/µl |
| Type de gel | Agarose |
| Prêt à charger | Oui |
| Volume de chargement des échantillons | 1 ml |
| Plage de dimensions | 400 bp à 10 000 bp |
| Volume (métrique) | 2 x 1000 µl |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose E-Gel™ |
| Quantité | 100 applications |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur neige carbonique |
| Afficher plus |