Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ NGS™ 0.8% Agarose Gels
Code produit 15324064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 gels
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15324064 10 gels 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15324064 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A25798
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour fournir une électrophorèse rapide, pratique et facile
Les gels d’agarose E-Gel NGS à 0,8 % sont autonomes, prémoulés et conçus pour rendre l’électrophorèse rapide, pratique et facile. Chaque gel d’agarose E-Gel est prêt à être utilisé avec de l’agarose, des électrodes et une coloration de gel d’ADN SYBR Safe emballée à l’intérieur d’une cassette transparente à 11 puits, facile à ouvrir, UV et bleu clair. La coloration SYBR Safe peut être visualisée avec une lumière bleue, ce qui minimise les dommages causés à l’ADN et permet une surveillance sûre et en temps réel de la migration de l’ADN à l’aide du système d’électrophorèse E-Gel Power Snap.
Accès aisé au gel
La cassette de gel est conçue pour s’ouvrir avec un couteau à gel afin que le gel à l’intérieur soit facilement accessible pour l’excision de bandes spécifiques ou pour un transfert sur une membrane pour l’analyse de transfert de Southern.
Appareil d’exécution et de visualisation
Les gels E-Gel NGS nécessitent le système d’électrophorèse E-Gel Power Snap pour l’exécution et la visualisation du gel en temps réel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatible Ladders Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Pourcentage de gel 0,8 %
Type de gel E-Gel
Marqueur ou colorant SYBR Safe
Plage de séparation 800 bp jusqu’à 10 kb
Puits 11 puits
Quantité 10 gels
Modèle de puits Peigne unique
Type de produit Gel d’agarose