Learn More
Invitrogen™ Gels d’agarose E-Gel™ EX
Code produit 17128494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 gels/boîte.
20 gels/boîte.
Plage de séparation:
100 bp à 5 kb
50 bp jusqu’à 2 kb
De 20 à 800 pb
Pourcentage de gel:
1%
1 %
2%
4%
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Plage de séparation Pourcentage de gel Conditionnement
17128494 20 gels/boîte. 50 bp jusqu’à 2 kb 2% 20 pièces
11571186 10 gels/boîte. 100 bp à 5 kb 1 % 10 pièces
17176448 20 gels/boîte. 100 bp à 5 kb 1% 20 pièces
10043894 10 gels/boîte. 50 bp jusqu’à 2 kb 2% 10 pièces
10122338 10 gels/boîte. De 20 à 800 pb 4% 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17128494 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G402022
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Nécessitent le système d’alimentation E-Gel iBase™ pour la migration et le transilluminateur en temps réel E-Gel Safe Imager™ pour la visualisation en temps réel de la migration des échantillons.
Gels prémoulés à résolution rapide avec 11 puits et un format ouvrable
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
  • Contiennent un marqueur d’acide nucléique fluorescent exclusif (excitation : 490 nm, émission : 520 nm) qui peut être visualisée avec une lumière bleue qui minimise les lésions de l’ADN et permet la détection jusqu’à 1 ng/bande d’ADN
  • Séparation complète (en poids moléculaire) en 10 minutes
  • Surveillance en direct de la migration d’ADN sans les dangers de la lumière UV
  • Accès facile au gel pour l’extraction des bandes d’ADN ou le transfert vers les membranes pour le transfert Southern
  • Démontrer qu’une sensibilité plus de cinq fois supérieure à celle des gels comparables contenant du bromure d’éthidium permet une utilisation moins importante des échantillons par cycle
  • Analyse rapide des échantillons d’ARN afin de vérifier leur intégrité avant de poursuivre les applications en aval
  • La cassette de gel est conçue pour s’ouvrir avec un couteau Gel Knife afin que le gel à l’intérieur puisse être utilisé facilement pour l’excision de bandes spécifiques ou transféré sur une membrane pour l’analyse de transfert Southern
  • Format de puits à peigne unique
  • Type d’échantillon : ADN double brin (dsDNA), ARN simple brin
  • Volume d’échantillon ; 20 μl
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatible Ladders Échelle E-Gel™ 1 Kb Plus Express, marqueurs d’ARN Century™-Plus
Contenu et stockage • Les E-Gel™ EX 20-Paks contiennent 20 gels
Conserver les gels à température ambiante. Garantie stable pendant 3 mois sous réserve d’un stockage correct.
Pourcentage de gel 2%
Type de gel E-Gel
Marqueur ou colorant SYBR Gold
Volume de chargement des échantillons 20 µlitres
Plage de séparation 50 bp jusqu’à 2 kb
Puits 11 puits
Mode de séparation Poids moléculaire
Quantité 20 gels/boîte.
Type de tampon d’échantillon Pour préparation sans colorants, non destiné à la préparation
Type d’échantillon ADN double brin (ADNdb), ARN simple brin, ARN circulaire
Conditions d’expédition Température ambiante
Modèle de puits Peigne unique
Type de produit Gel d’agarose EX