Learn More
Invitrogen™ Gels d’agarose E-Gel™ EX, 2 %
Description
Requires
Nécessitent le système d’alimentation E-Gel iBase™ pour la migration et le transilluminateur en temps réel E-Gel Safe Imager™ pour la visualisation en temps réel de la migration des échantillons.
- Contiennent un marqueur d’acide nucléique fluorescent exclusif (excitation : 490 nm, émission : 520 nm) qui peut être visualisé avec une lumière bleue qui minimise les lésions de l’ADN et permet la détection jusqu’à 1 ng/bande d’ADN.
- Séparation complète (en poids moléculaire) en 10 minutes
- Surveillance en direct de la migration d’ADN sans les dangers de la lumière UV
- Accès facile au gel pour l’extraction des bandes d’ADN ou le transfert vers les membranes pour le transfert Southern
- Démontrer qu’une sensibilité plus de cinq fois supérieure à celle des gels comparables contenant du bromure d’éthidium permet une utilisation moins importante des échantillons par cycle
- Analyse rapide des échantillons d’ARN afin de vérifier leur intégrité avant de poursuivre les applications en aval
- La cassette de gel est conçue pour s’ouvrir avec un couteau Gel Knife afin que le gel à l’intérieur puisse être utilisé facilement pour l’excision de bandes spécifiques ou transféré sur une membrane pour l’analyse de transfert Southern
- Format de puits à peigne unique
- Type d’échantillon : ADN double brin (dsDNA), ARN simple brin
- Volume d’échantillon ; 20 μl
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | E-Gel™ EX 20-Les boîtes contiennent 20 gels. Stocker les gels à température ambiante. La stabilité des gels E-Gel™ EX est garantie pendant 3 mois, sous réserve d’un stockage correct. |
| Pourcentage de gel | 2 % |
| Type de gel | E-Gel |
| Volume de chargement des échantillons | 20 µl |
| Plage de séparation | 100 bp à 2 kb |
| Puits | 11 puits |
| Dans le colorant de gel | Coloration exclusive |
| Contenus des kits | Les E-Gel EX 20-Paks contiennent 20 gels. |
| Mode de séparation | Poids moléculaire |
| Quantité | 20/boîte |
| Afficher plus |