Learn More
Invitrogen™ Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus
Description
Includes
L’échelle d’ADN 1 Kb Plus E-Gel™ est fournie à une concentration de 0,035 μg/μl dans 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 1 mm d’EDTA (pH 8,0), XCFF à 0,0075 %, tartrazine à 0,05 % et glycérol à 5 %. Contient 500 μl d’échelle d’ADN 1 Kb Plus E-Gel, suffisant pour 100 chargements
L’échelle d’ADN 1 Kb Plus E-Gel™ est composée de 20 bandes d’ADN double brin hautement purifié, allant de 100 paires de base à 12 000 paires de base. Cette échelle comporte 12 bandes à espacement régulier allant de 1 Kb à 12 Kb, une bande d’orientation rapide à 1 650 bp qui forme un doublet distinctif avec la bande de 2 Kb et sept bandes de forme arrondie inférieures à 1 Kb. L’échelle d’ADN 1 Kb Plus E-Gel est spécifiquement formulée avec des sels minimaux pour réaliser des performances exceptionnelles avec les gels d’agarose prémoulés E-Gel™ EX. Contrairement à certaines autres échelles d’ADN, l’échelle d’ADN 1 Kb Plus E-Gel a été spécialement conçue pour comporter des bandes de tailles rondes et faciles à mémoriser. La disposition logique des bandes et le doublet d’identification permettent d’estimer rapidement et facilement la taille de la bande.
- Tailles de bandes rondes, faciles à mémoriser
- Large plage de dimensions (100 bp à 12 Kb)
- Formule spécifique pour les gels E-Gel EX
- Stabilité à température ambiante garantissant un stockage facile
- Une seule échelle pour répondre à la plupart des besoins
- Formulation prête à l’emploi pour les gels E-Gel et E-Gel EX
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 2 x 1 ml d’échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus • 1 ml de tampon de chargement d’échantillons E-Gel 1X Conserver à température ambiante ou à 4°C pendant 6 mois maximum. Pour de plus longues périodes, conserver à -20°C. |
| Concentration | 0,025 µg/µl |
| Type de gel | Agarose |
| Prêt à charger | Oui |
| Volume de chargement des échantillons | 1 ml |
| Plage de dimensions | 100 bp à 15 000 bp |
| Volume (métrique) | 2 x 1000 µl |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose E-Gel™ |
| Structure des acides nucléiques | ADN linéaire |
| Quantité | 100 applications |
| Afficher plus |