Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Low Range Quantitative DNA Ladder
Description
Includes
L’échelle d’ADN quantitative à plage basse E-Gel™ est fournie à une concentration de 17,5 ng/μl dans 8 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 1 mm d’EDTA, du glycérol à 5 % et de l’orange G à 0,005 % ; Pour 100 applications
Préparée à partir d’un plasmide spécifiquement créé, l’échelle consiste en un mélange équimolaire de cinq fragments à extrémités franches de 100 à 2 000 bp. Cette échelle est fournie prête à être utilisée dans un tampon de chargement E-Gel optimisé. Le tampon comprend un colorant orange G qui fonctionne à environ 25 bp. Compatible avec les gels E-Gel™, E-Gel™ 48 et E-Gel™ 96.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 1 ml d’échelle d’ADN quantitative de plage basse E-Gel • 1 ml de tampon de chargement d’échantillons E-Gel 1X Conserver à température ambiante ou à 4°C pendant 6 mois maximum. Pour de plus longues périodes, conserver à -20°C. |
| Concentration | 0,0175 µg/µl |
| Type de gel | Agarose |
| Prêt à charger | Oui |
| Volume de chargement des échantillons | 1 ml |
| Plage de dimensions | 100 bp à 2000 bp |
| Volume (métrique) | 1000 µlitres |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose E-Gel™ |
| Quantité | 100 applications |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur neige carbonique |
| Afficher plus |