Learn More
Invitrogen™ Tampon de chargement d’échantillons E-Gel™, 1X
Description
Includes
Le tampon de chargement d’échantillons E-Gel™ est fourni sous la forme d’une solution 1X dans un tampon contenant 0,0094 % de XCFF et 0,06 % de tartrazine
Le tampon d’échantillon E-Gel™ est formulé spécifiquement pour assurer des performances maximales sur les gels E-Gel EX ainsi que sur d’autres gels E-Gel prémoulés
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 4 x 1,25 ml de tampon de chargement d’échantillon E-Gel 1X Conserver à température ambiante ou à 4°C pendant 6 mois maximum. Pour de plus longues périodes, conserver à -20°C. |
| Tampon | Tampons de chargement des échantillons |
| Concentration | 1X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Tartrazine, xylène cyanol, xylène cyanol FF (XCFF) |
| Volume de chargement des échantillons | 1,25 mL |
| Forme | Liquide |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose E-Gel™ |
| Quantité | 4 x 1,25 ml |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur neige carbonique |
| Afficher plus |