Learn More
Invitrogen™ E. coli One Shot™ TOP10 Electrocomp™
Code produit 10423792
Change view
Click to view available options
Quantité:
11 x 50 μL, 10 Reactions
21 x 50 μL, 20 Reactions
Conditionnement:
1 pièce
20 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10423792 11 x 50 μL, 10 Reactions 1 pièce
10082692 21 x 50 μL, 20 Reactions 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10423792 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C404050
Fourni suivant une efficacité de transformation de 1 x 109 cfu/ μg d’ADN superenroulé, idéal pour le clonage à haute efficacité et la propagation des plasmides
One Shot TOP10 Electrocomp E. coli cells are ideal for high-efficiency cloning and plasmid propagation. Provided at a transformation efficiency of >1 x 1010 cfu/ μg supercoiled DNA, these cells allow for stable replication of high copy number plasmids. TOP10 Electrocomp E. coli cells are transformed via electroporation and achieve higher transformation efficiencies than chemically competent cells. They can therefore be used in more challenging applications, including cloning low amounts of DNA or cDNA and gDNA library construction.
Permettent une réplication stable des plasmides en nombre de copies élevé. Le génotype des cellules TOP10 est similaire à celui de la souche DH10B™.
  • hsdR pour la transformation efficace de l’ADN non méthylé à partir des amplifications par PCR
  • mcrA pour la transformation efficace de l’ADN méthylé à partir de préparations génomiques
  • lacZΔM15 pour la sélection des couleurs bleu / blanc des clones recombinants
  • endA1 pour des préparations d’ADN plus propres et de meilleurs résultats dans les applications en aval en raison de l’élimination de la digestion non spécifique par l’endonucléase I
  • recA1 pour réduire le risque de recombinaison non spécifique dans l’ADN cloné
  • Souche bactérienne / de levure : TOP10
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit E. coli
Contient l’épisome F No
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Stocker dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C).
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptomycin)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Plasmide Peut être utilisé pour les plasmides > 20 kb
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) No
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 11 x 50 μL, 10 Reactions