Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH10B Cells
Code produit 11503127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 100 μl
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11503127 5 x 100 μl 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11503127 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18290015
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Cellules ElectroMAX DH10B : 5 flacons, 100 μl chacun, ADN pUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μL, milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Requires
Appareil dʼélectroporation haute tension capable de générer des champs de 16 kV/cm requis
Idéales pour le clonage efficace de l’ADN génomique procaryote et eucaryote
Les cellules ElectroMAX> DH10B sont des cellules de E. coli électrocompétentes et ultra-performantes en matière dʼefficacité de transformation (>1 x 1010 cfu/μg dʼADN plasmidique). Les cellules ElectroMAX DH10B sont idéales pour les applications nécessitant une efficacité de transformation élevée, comme dans le cas de la construction de bibliothèques d’ADNc ou d’ADNg.
  • Transformation hautement efficace pour maximisation des clones
  • Amélioration des marqueurs génétiques pour le clonage de lʼADNc ou de lʼADNg
Excellentes performances en matière dʼefficacité de transformation
  • Les cellules ElectroMAX> DH10B sont ultra-performantes en matière dʼefficacité de transformation, avec >1 x 1010 transformants/μg dʼADN de contrôle dans une réaction de 20 μl.
  • De telles caractéristiques font des cellules ElectroMAX DH10B des alliées idéales pour une récupération plasmidique efficace à partir de génomes eucaryotes
  • Adaptées pour construire des banques de gènes, de générer des bibliothèques dʼADNc à lʼaide de vecteurs plasmidiques et de parer aux situations pour lesquelles la quantité dʼADN est limitée.
  • Capacités de clonage polyvalentes
  • Caractéristiques des cellules ElectroMAX DH10B :
    • Φ Complémentation α du gène β-galactosidase par un Marquage 80lacZΔM15, pour une analyse bleue/blanc des plaques de gélose contenant du X-gal ou du Bluo-gal
    • La suppression du Marquage génotypique mcrA et de mcrBC, mrr permet le conage d’ADN qui contient de la méthylcytosine et de la méthyladénine
    • Augmentation du rendement et de la quantité plasmidiques grâce à la mutation du gène endA1
    Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
    Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Cellules ElectroMAX DH10B : 5 flacons, 100 µl chacun
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Stockage des cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptomycin)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Plasmide Peuvent être utilisées pour les plasmides > 20 kb
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits DH10B, ElectroMAX
Quantité 5 x 100 μl