Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH10B T1 Phage-Resistant Competent Cells
Code produit 12007519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 100 μl
Conditionnement:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12007519 5 x 100 μl 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12007519 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12033015
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Cellules résistantes au phage-Phage-Résistante ElectroMAX DH10B T1 : 5 flacons, 100 μl chacun, ADN pUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μL, milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Idéal pour les applications de transformation à haute efficacité, notamment la construction de bibliothèques d’ADNc et d’ADNc
Les cellules compétentes résistantes au phage ElectroMAX DH10B T1 offrent des efficacités de transformation parmi les plus élevées obtenues par tout produit offert par Life Technologies et peuvent dépasser 1 x 1010 cfu/μg d'ADN plasmidique en efficacité.
  • Optimisez le rendement des transformants à partir se produits de clonage limités
  • Permettent un clonage efficace d’ADN génomique méthylé
  • Résistent aux bactériophages T1 et T5
  • Prennent en charge les analyses bleu / blanc par α-complémentation sur des plaques contenant les substrats X-Gal ou Bluo-Gal
  • Offrent des préparations plasmidiques à haut rendement pour les applications en aval
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Cellules résistantes au phage ElectroMAX DH10B T1 : 5 flacons, 100 µl chacun
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Stockage des cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptomycin)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Plasmide Peuvent être utilisées pour les plasmides > 20 kb
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Oui
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits DH10B, Electromax
Quantité 5 x 100 μl