Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes DH5α-E Electromax™
Code produit 11578646
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 100 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11578646 5 x 100 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11578646 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11319019
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Cellules compétentes ElectroMAX DH5α-E : 5 flacons, 100 μl chacun, ADN pUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μL, milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Convient à la transformation par électroporation ou dans des procédures nécessitant une grande efficacité de transformation
Les cellules compétentes ElectroMAX DH5α-E™ sont dérivées de la souche DH5α. Elles peuvent être utilisées dans des procédures telles que la création de bibliothèques d’ADNc ou lors de transformations avec un apport d’ADN limité.
  • > Efficacité > 1 x 1010 transformants/μg avec électroporation
  • Rendement et qualité des plasmides grandement améliorés grâce à une mutation de endA1
  • Haute efficacité de transformation avec les plasmides de 30 kb
  • Screening bleu ou blanc des clones recombinants en raison du lacZΔM15
  • Stabilité de l’insert garantie grâce à la mutation recA1
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
Cellules compétentes •ElectroMAX DH5α-E : 5 flacons, 100 µl chacun
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Stockage des cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Plasmide Peuvent être utilisées pour les plasmides > 20 kb
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits DH5a, Electromax
Quantité 5 x 100 μl