Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ A. tumefaciens LBA4404 Cells
Code produit 10443022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 40 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10443022 5 x 40 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10443022 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18313015
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Cellules d’Agrobacterium spécialement préparées pour la transformation par électroporation
  • Contiennent du plasmide Ti désarmé pAL 4404, qui n’a que la région de plasmide Ti vir et ori
  • Utilisées pour transformer une variété d’espèces végétales, notamment le tabac et l’Arabidopsis, à un haut rendement
  • Efficacité de transformation : > 5x106
  • Électrocompétentes
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Tube(s)
Type de produit Cellule de tumefaciens
Contenu et stockage Conserver dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C).
Souche bactérienne ou de levures A. tumefaciens LBA4404
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Espèces A. tumefaciens
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 5 x 40 μl
Gamme de produits ElectroMAX