Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes ElectroMAX™ Stbl4™
Product Code. 11518656
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 100 μl
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11518656 5 x 100 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11518656 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 11635018
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Cellules compétentes ElectroMAX Stbl4 : 5 flacons, 100 μl chacun, ADN pUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μL, milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Idéale pour générer des bibliothèques d’ADNc et génomiques et pour cloner des inserts instables
Les cellules compétentes ElectroMAX Stbl4 sont spécifiquement conçues pour le clonage d’inserts instables. En tant que cellules électrocompétentes, elles disposent de l’une des efficacités de transformation les plus élevées disponibles (> > 5x10 9 cfu/μg).
  • Idéales pour cloner de l’ADN instable – elles stabilisent les séquences répétées directes et les séquences rétrovirales
  • Permettent un clonage efficace d’ADN génomique méthylé
  • Supportent le screening bleu/blanc
  • Sont conçues pour fournir des préparations plasmidiques à haut rendement pour des applications en aval
  • Efficacité de transformation de >5x109 cfu/μg
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Cellules HEK 293
Contient l’épisome F Contient l’épisome F
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Cellules compétentes ElectroMAX™ Stbl4™ : 5 flacons, 100 µl chacun
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Stockage des cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Tetracycline)
Clonage d’ADN instable Convient au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Plasmide Peuvent être utilisées pour les plasmides > 100 kb
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits ElectroMAX, Stbl4
Quantité 5 x 100 μl