Learn More
Invitrogen™ Cuves d’électroporation, 0,2 cm
Code produit 10573463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 de chaque
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10573463 50 de chaque 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10573463 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P45050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    324.65€ / 50 pièces
    Économisez 25.35€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
L’ADN peut être introduit dans des cellules bactériennes, de levures et de mammifères par électroporation
Ces cuves sont utilisées lors de l’introduction de l’ADN dans des cellules bactériennes, de levures et de mammifères par le processus d’électroporation. Leurs fonctionnalités sont les suivantes :
  • Compatibles avec pratiquement tous les dispositifs d’électroporation courants
  • Irradiées aux rayons gamma et conditionnées individuellement pour garantir la stérilité
  • Bouchon à clipser à code couleur pour faciliter l’identification de la taille de l’espace
Cette cuve est recommandée pour une utilisation avec toutes nos cellules compétentes en électroporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Dispositif d’électroporation
Type de produit Cuve d’électroporation
Diamètre (métrique) 0,2 cm
Quantité 50 de chaque
Contenu et stockage
Chaque sachet contient 50 cuves stériles emballées individuellement. Conserver à température ambiante.