Learn More
Invitrogen™ Electroporation Cuvettes, 0.4 cm
Description
Ces cuves sont utilisées lors de l’introduction de l’ADN dans des cellules bactériennes, de levures et de mammifères par le processus d’électroporation. Leurs fonctionnalités sont les suivantes :
- Compatibles avec pratiquement tous les dispositifs d’électroporation courants
- Irradiées aux rayons gamma et conditionnées individuellement pour garantir la stérilité
- Bouchon à clipser à code couleur pour faciliter l’identification de la taille de l’espace
Cette cuve est recommandée pour une utilisation avec toutes nos cellules compétentes en électroporation.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Dispositif d’électroporation |
| Type de produit | Cuve d’électroporation |
| Diamètre (métrique) | 0,4 cm |
| Quantité | 50 cuvettes/sachet |
| Contenu et stockage | Chaque sachet contient 50 cuves stériles emballées individuellement. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |