Learn More
Invitrogen™ EveryPrep™ Universal Vacuum Manifold
Description
Le collecteur à vide universel EveryPrep™ est conçu pour la purification manuelle rapide des acides nucléiques. Il permet d’éluer directement depuis le collecteur à l’aide des nouveaux kits ChargeSwitch™ Pro Filter Plasmid Mini, Midi et Maxi, ainsi que des préparations de colonnes de centrifugation assistées par le vide et plaques filtrantes d’autres concurrents. Le collecteur à vide universel EveryPrep™ remplace et consolide tous les collecteurs précédents en une seule paillasse peu encombrante. Le collecteur réduit la manipulation des échantillons au minimum en permettant le traitement parallèle direct et simultané de 96 échantillons à l’aide de plaques de prélèvement, de blocs DeepWell ou de microtubes. L’utilisation du vide élimine la nécessité d’une centrifugation chronophage. Le collecteur se compose d’une structure à double chambre en aluminium avec des plaques supérieures interchangeables d’une plaque supérieure taraudée Luer-lock, d’une plaque supérieure à 96 puits, d’une plaque d’élution de colonne mini et d’une plaque d’élution de colonne maxi.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rampe à vide |
| Contenu et stockage | 1 collecteur à vide. Conserver à température ambiante. |
| Quantité | 1 de chaque |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |