Learn More
Invitrogen™ pEXP3-DEST Vector Kit
Description
Includes
Extrait d’E. Coli slyD-, tampon de réaction à E. coli 2.5X IVPS, mélange enzymatique T7, tampon d’alimentation, mélange de 19 acides aminés, méthionine, plasmide témoin, eau exempte de DNAse / RNAse et kit de détection Lumio Green pour 20 réactions en temps réel ou 100 applications en gel. En plus de ces composants, le kit N-term Expressway Lumio comprend également 6 μg du vecteur pEXP3-DEST et le kit C-term Expressway Lumio 6 μg du vecteur pEXP4-DEST.
- Cette séquence de reconnaissance présente une grande spécificité et une affinité, ce qui donne un signal fluorescent lumineux pour l’analyse de la production de protéines en temps réel et la détection immédiate de protéines in gel
- Le lysat d’E. coli spécialisé, dérivé du mutant slyD, élimine la liaison non spécifique du réactif de détection LumioGreen à la protéine SlyD endogène et fournit un arrière-plan optimal pour la détection des protéines recombinantes
- Le kit de détection LumioGreen est inclus pour la détection en temps réel de la synthèse protéique et la détection facile de protéines en gel
- Les vecteurs Lumio possèdent également les sites attR pour une recombinaison efficace avec n’importe quel vecteur d’entrée Gateway flanqué d’attL
- Les vecteurs sont également dotés dz l’étiquette Lumio d’extrémité N-terminale (vecteur pEXP3-DEST) avec le site de clivage TEV pour une élimination efficace de la séquence Lumio après purification
Expression protéique sans cellules pour l’analyse fonctionnelle, Expression sans cellules (in vitro), Clonage, Clonage Gateway, Expression protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Accélérateur | T7 |
| Type de produit | Vecteur d’expression de destination du système Gateway |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Néant |
| Contenu et stockage | Le système de détection et d’expression Expressway™ Lumio™ inclut l’extrait d’E. coli slyD-, le tampon de réaction d’E. coli 2.5X IVPS, le mélange enzymatique T7, le tampon d’alimentation, le mélange de 19 acides aminés, la méthionine, un plasmide de contrôle, l’eau exempte de Dnase / RNase et un kit de détection vert Lumio™ pour 20 réactions en temps réel ou 100 applications en gel. En plus de ces composants, le kit N-term Expressway™ Lumio™ comprend également 6 µg du vecteur pEXP3-DEST et le kit C-term Expressway™ Lumio™ 6 µg du vecteur pEXP4-DEST. Conserver les vecteurs et le réactif de détection à -20°C. Conserver tous les autres composants à -80°C. Stabilité garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Clivage | Site de reconnaissance des protéases TEV |
| Marqueur de protéine | Lumio |
| Méthode de clonage | Gateway™ |
| Vecteur | pEXP, pDEST |
| Gamme de produits | Expressway, Gateway |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.