Learn More
Invitrogen™ Expressway™Lumio™ Expression and Detection System, without vector
Description
Includes
Extrait d’E. Coli slyD-, tampon de réaction à E. coli 2.5X IVPS, mélange enzymatique T7, tampon d’alimentation, mélange de 19 acides aminés, méthionine, plasmide témoin, eau exempte de DNAse / RNAse et kit de détection Lumio Green pour 20 réactions en temps réel ou 100 applications en gel. En plus de ces composants, le kit N-term Expressway Lumio comprend également 6 μg du vecteur pEXP3-DEST et le kit C-term Expressway Lumio 6 μg du vecteur pEXP4-DEST.
- Tire parti de la séquence de reconnaissance Lumio, petite séquence de six acides aminés (Cys-Cys-Pro-Gly-Cys-Cys)
- Le réactif de détection Lumio lie la séquence de reconnaissance avec une grande spécificité et une grande affinité, ce qui donne un signal fluorescent lumineux pour l’analyse de la production de protéines en temps réel et la détection immédiate de protéines dans le gel
- Le lysat d’E. coli spécialisé, dérivé du mutant slyD, élimine la liaison non spécifique du réactif de détection Lumio Green à la protéine SlyD endogène et fournit un arrière-plan optimal pour la détection des protéines recombinantes
Expression protéique sans cellules pour l’analyse fonctionnelle, expression sans cellules (in vitro), tests d’activité enzymatique et protéique, détection Lumio, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
Specifications
Specifications
| Type de produit | Système d’expression et de détection Lumio |
| Contenu et stockage | Le système de détection et d’expression Expressway™ Lumio™ inclut l’extrait d’E. coli slyD-, le tampon de réaction d’E. coli 2.5X IVPS, le mélange enzymatique T7, le tampon d’alimentation, le mélange de 19 acides aminés, la méthionine, un plasmide de contrôle, l’eau exempte de Dnase / RNase et un kit de détection vert Lumio™ pour 20 réactions en temps réel ou 100 applications en gel. En plus de ces composants, le kit N-term Expressway™ Lumio™ comprend également 6 µg du vecteur pEXP3-DEST et le kit C-term Expressway™ Lumio™ 6 µg du vecteur pEXP4-DEST. Conserver les vecteurs et le réactif de détection à -20°C. Conserver tous les autres composants à -80°C. Stabilité garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. |
| Emplacement de détection | Détection sur gel |
| Type de protéine exprimée | Protéine soluble dans l’eau |
| Système d’expression | Sans cellules |
| Mécanisme d’expression | Expression sans cellulose |
| Quantité | 1 kit |
| Gamme de produits | Expressway, Lumio |