Learn More
Invitrogen™ Expressway™ Mini Cell-Free Expression System
Code produit 10666233
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10666233 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10666233 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K990100
Includes
Conçu pour effectuer 20 réactions de 50 μl ou 1 réaction de 1 ml. Ce système comprend l’extrait d’E.coli IVPS, le tampon de réaction IVPS, le tampon d’alimentation, le mélange de 19 acides aminés, la méthionine, l’eau exempte de Dnase / RNase, la RNase A, le mélange enzymatique T7, les tubes de réaction de 2 ml et un vecteur de contrôle d’expression positive.
Utilise une transcription couplée efficace et une réaction de translation pour produire des protéines recombinantes actives
  • Élimine les étapes fastidieuses de la production de protéines cellulaires, notamment la transformation, la culture cellulaire et l’optimisation de l’expression
  • En deux heures, il peut produire des protéines adaptées à une gamme d’applications en aval et d’études fonctionnelles
  • Offre une flexibilité dans la conception expérimentale
  • Synthétisez des protéines à partir de modèles plasmides circulaires et linéaires (p. ex. produits PCR)
  • Effectuez une synthèse à haut débit des protéines
  • Exprimez des gènes toxiques pour les systèmes in vivo
  • Fournit tous les composants nécessaires pour une production optimale de protéines sans cellules
  • Comme le modèle d’ADN est transcrit, l’extrémité 5« de l’ARNm est liée par les ribosomes et subit une translation, car l’extrémité 3« du modèle est encore transcrite
  • La formulation de tampon d’alimentation exclusive est fournie avec un système pour une augmentation des rendements protéiques
Expression protéique sans cellules pour l’analyse fonctionnelle, expression sans cellules (in vitro), expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accélérateur T7
Type de produit Système d’expression sans cellule
Type de protéine exprimée Protéine soluble dans l’eau
Système d’expression Sans cellules
Mécanisme d’expression Expression sans cellulose
Quantité 1 kit
Gamme de produits Expressway
compliance-icons
Identifiant produit
  • Expressway Mini Cell-Free Expression System
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris (hydroxymethyl)aminomethane