Learn More
Invitrogen™ Flp-In™-3T3 Cell Line
Code produit 10286832
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10286832 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10286832 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R76107
Includes
3 x 106 cellules sont congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO.
Conçu pour la génération rapide de lignées cellulaires stables qui expriment les protéines d’intérêt à partir du vecteur d’expression Flp-In
  • Ces cellules contiennent un seul site FRT intégré de manière stable à un locus génomique transcriptionnel actif
  • L’intégration ciblée du vecteur d’expression Flp-In garantit une expression haut niveau du gène d’intérêt
  • Créé en transfectant des lignées cellulaires parent avec pFRT/lacZeo et sélectionnant des clones stables résistants à la Zeocin™
  • Les cellules Flp-In-3T3 ont tendance à diminuer la régulation du promoteur CMV
Expression constitutive, expression de cellules de mammifères, lignées cellulaires d’expression de cellules de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, intégration ciblée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 3 x 10cellules sont congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO. Les cellules doivent être stockées dans de l’azote liquide. La stabilité des cellules est garantie pendant 6 mois lorsqu’elles sont correctement conservées.
Lignée cellulaire Flp-In™-3T3
Espèces Souris
Marqueur de protéine pSec
Quantité 1 ml
Gamme de produits Flp-In