Learn More
Invitrogen™ Flp-In™-CHO Cell Line
Code produit 10153812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10153812 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10153812 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R75807
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Includes
3 x 106 cellules sont congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO.
Conçu pour la génération rapide de lignées cellulaires stables qui expriment les protéines d’intérêt à partir du vecteur d’expression Flp-In
  • Ces cellules contiennent un seul site FRT intégré de manière stable à un locus génomique transcriptionnel actif
  • L’intégration ciblée du vecteur d’expression Flp-In garantit une expression haut niveau du gène d’intérêt
  • Créé en transfectant des lignées cellulaires parent avec pFRT / lacZeo et sélectionnant des clones stables résistants à la Zeocin™
  • La lignée cellulaire Flp-In-CHO a été créée en transfectant des cellules CHO avec pFRT / lacZeo2 et en sélectionnant des clones résistants à la Zeocin™
  • Les lignées cellulaires Flp-In-CHO fonctionnent bien avec les vecteurs Flp-In qui expriment le gène du promoteur CMV (pcDNA™5 / FRT, pcDNA5 / FRT / V5-His-TOPO™ et pSecTag / FRT / V5-His-TOPO™)
Expression constitutive, expression de cellules de mammifères, lignées cellulaires d’expression de cellules de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, intégration ciblée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 3 x 106 cellules sont congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO. Les cellules doivent être stockées dans de l’azote liquide. La stabilité des cellules est garantie pendant 6 mois lorsqu’elles sont correctement conservées.
Lignée cellulaire Lignée cellulaire Flp-In™-CHO
Espèces Hamster
Marqueur de protéine pSec
Quantité 1 ml
Gamme de produits Flp-In