Learn More
Invitrogen™ Flp-In™-Jurkat Cell Line
Code produit 10634393
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10634393 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10634393 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R76207
Includes
3 x 106 cellules sont congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO.
Conçu pour la génération rapide de lignées cellulaires stables qui expriment les protéines d’intérêt à partir du vecteur d’expression Flp-In
  • Ces cellules contiennent un seul site FRT intégré de manière stable à un locus génomique transcriptionnel actif
  • L’intégration ciblée du vecteur d’expression Flp-In garantit une expression haut niveau du gène d’intérêt
  • Créé en transfectant les lignées cellulaires parent avec pFRT / lacZeo et sélectionnant des clones stables résistants à la Zeocin™
  • La co-transfection des lignées cellulaires Flp-In avec un vecteur d’expression Flp-In et le vecteur de recombinase Flp, pOG44, entraîne une intégration ciblée du vecteur d’expression au même locus dans chaque cellule, garantissant ainsi des niveaux homogènes d’expression génétique
  • Les lignées cellulaires Flp-In-Jurkat fonctionnent bien avec des vecteurs qui expriment le gène du promoteur CMV
Expression constitutive, expression de cellules de mammifères, lignées cellulaires d’expression de cellules de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, intégration ciblée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 3 x 10cellules sont congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO. Les cellules doivent être stockées dans de l’azote liquide. La stabilité des cellules est garantie pendant 6 mois lorsqu’elles sont correctement conservées.
Lignée cellulaire Lignée cellulaire de jukat Flp-In™
Espèces Humaine
Marqueur de protéine pSec
Quantité 1 ml
Gamme de produits Flp-In