Learn More
Invitrogen™ Flp-In™ T-REx™ 293 Cell Line
Code produit 10514593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10514593 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10514593 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R78007
 Article restreint
En stock
Includes
1 x 107 cellules sont fournies congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO. Les cellules doivent être stockées dans de l’azote liquide.
Les cellules contiennent un seul site FRT intégré de manière stable à un locus génomique transcriptionnel actif
Expression constitutive, Expression de cellules de mammifères, Expression de protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse, Intégration ciblée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 flacon de 1 x 107 cellules est fourni congelé dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO. Les cellules doivent être stockées dans de l’azote liquide. La stabilité des cellules est garantie pendant 6 mois lorsqu’elles sont correctement conservées.
Lignée cellulaire Flp-In™ T-Rex™ 293
Espèces Humain
Gamme de produits Flp-In, T-REx
Quantité 1 ml