Learn More
Invitrogen™ Flp-In™ T-REx™ Core Kit
Code produit 10173712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10173712 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10173712 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K650001
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
pFRT / lacZeo : 20 μg, lyophilisé dans du TE ; pcDNA6 / TR : 20 μg, lyophilisé dans du TE ; pOG44 : 20 μg, lyophilisé dans du TE ; pcDNA5 / FRT / TO : 20 μg, lyophilisé dans du TE ; pcDNA5 / FRT / TO / CAT : 20 μg, lyophilisé dans du TE ; amorce sens CMV (21-mer) : 2 μg, lyophilisé dans du TE ; amorce antisens BGH (18-mer) : 2 μg, lyophilisé dans du TE ; tétracycline : 5 g
Permet la génération de lignées cellulaires de mammifères stables présentant une expression inductible par la tétracycline du gène qui présente un intérêt depuis un emplacement génomique spécifique
  • Une fois que la lignée cellulaire hôte Flp-InT-REx contenant le site FRT intégré a été créée, la génération ultérieure de lignées cellulaires Flp-InT-REx exprimant le(s) gène(s) d’intérêt est rapide et efficace
  • Permet la génération de lignées cellulaires stables isogènes et inductibles
  • Permet la sélection polyclonale de lignées cellulaires à expression stable
  • Pour générer la lignée cellulaire hôte Flp-inT-REx pour l’expression du gène, la lignée cellulaire de mammifères est d’abord transfectée séquentiellement avec pFRT / lacZeo et pcDNA6 / TR, qui s’intègrent tous deux de manière aléatoire et indépendante dans le génome de l’hôte
  • Le premier contient le site FRT (pour la recombinaison intermoléculaire homologue) juste en aval du codon d’initiation de la fusion lacZ-Zeocin
  • Le dernier exprime constitutivement le répresseur de la tétracycline, qui permettra de réguler l’activité du promoteur de TetO2
  • L’étape suivante de la génération de la lignée cellulaire inductible consiste à co-transfecter les vecteurs pOG44 et pcDNA5 / FRT / TO, dont le dernier contient un gène d’intérêt sous contrôle du promoteur CMV / TetO2 régulé par la tétracycline, dans la lignée cellulaire hôte
  • La recombinaison homologue entre les sites FRT dans le pcADN5 / FRT / TO et sur le chromosome de la cellule hôte, catalysée par la recombinase Flp exprimée à partir du pOG44, génère des lignées cellulaires dérivées dans lesquelles le gène a été intégré de manière stable dans le chromosome de la cellule hôte
  • Ces cellules peuvent être sélectionnées et maintenues à l’aide de la résistance à l’hygromycine et à la blasticicine acquise en raison de l’événement de recombinaison
Expression de cellules de mammifères, Expression de protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse, Expression régulée, Intégration ciblée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Inductible
Type de livraison Transfection
Agent d’induction Tétracycline
Accélérateur CMV / TO
Type de produit Kit de base Flp-In
Agent de sélection (eucaryotique) Zeocin™, blasticidine, hygromycine
Contenu et stockage Chaque kit contient les composants suivants :
• pFRT / lacZeo : 20 µg lyophilisé dans du TE
• pcDNA6 / TR : 20 µg lyophilisé dans du TE
• pOG44 : 20 µg lyophilisé dans du TE
• pcDNA5 / FRT / TO : 20 µg, lyophilisédans du TE
• pcDNA5 / FRT / TO / CAT : 20 µg lyophilisé dans du TE
• amorce sens CMV (21-mer) : 2 µg lyophilisé dans du TE
• amorce antisens BGH (18-mer) : 2 µg lyophilisé dans du TE
• tétracycline : 5 g
Le kit est livré à température ambiante. Stockage des vecteurs et amorces à -20°C. Conserver la tétracycline à 4°C, à l’abri de la lumière.
Marqueur de protéine Non étiqueté
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 1 kit
Vecteur pFRT
Gamme de produits Flp-In, T-REx
À utiliser avec (application) Expression régulée