Learn More
Invitrogen™ pcDNA™5/FRT/TO Vector Kit
Code produit 11580856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11580856 20 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580856 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V652020
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
20 μg de chaque : vecteurs pcDNAFRT / TO et pcDNAFRT / FRT / TO / CAT.
Le vecteur d’expression inductible de 5,1 kb présente plusieurs sites de clonage avec 10 sites de restriction uniques pour faciliter le clonage de gènes d’intérêt
  • Le plasmide de contrôle, pcDNA5 / FRT / TO / CAT, est également inclus pour une utilisation comme témoin positif pour la transfection et l’expression dans la lignée cellulaire de choix
  • Promoteur de cytomégalovirus humain hybride (CMV)/TetO2 pour une expression de gènes d’intérêt régulés à la tétracycline et de haut niveau dans une large gamme de cellules de mammifères
  • Site de la cible de recombinaison FLP (FRT) pour l’intégration par recombinaison Flp du vecteur dans la lignée cellulaire hôte Flp-InT-Rex
  • Gène de résistance à l’hygromycine pour la sélection de lignées cellulaires stables
Expression de cellules de mammifères, Expression de protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse, Expression régulée, Intégration ciblée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Inductible
Type de livraison Transfection
Agent d’induction Tétracycline
Accélérateur CMV / TO
Type de produit Vecteur d’expression du système Flp-In / T-REx
Agent de sélection (eucaryotique) Hygromycine
Contenu et stockage Contient 20 µg de chacun : vecteurs pcDNA™FRT⁄TO et pcDNA™FRT⁄TO⁄CAT. Stockage des deux vecteurs à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Marqueur de protéine Non étiqueté
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 20 μg
Vecteur pcDNA
Gamme de produits Flp-In, T-REx, pcDNA
À utiliser avec (application) Expression régulée