Learn More
Gibco™ Cellules FreeStyle™ 293-F
Description
Sans composants d’origine animale, défini chimiquement, faible teneur en protéine, teneur réduite en facteurs de croissance, teneur réduite en sérum, sans xéno. La lignée cellulaire FreeStyle 293-F est dérivée de la lignée cellulaire 293. Elle est utilisée avec le système d’expression FreeStyle MAX 293 ou FreeStyle 293. Les cellules FreeStyle 293-F sont adaptées à la culture en suspension dans le milieu d’expression FreeStyle 293. Les cellules congelées sont disponibles et peuvent être décongelées directement dans le milieu d’expression FreeStyle 293. La lignée cellulaire FreeStyle 293-F est fournie dans un flacon contenant 1 ml de cellules à 1 x 107 cellules viables / ml dans le milieu d’expression FreeStyle 293 à 90 % et dans le diméthylsulfoxyde (DMSO) à 10 %.
Caractéristiques des cellules FreeStyle 293-F :
- Préparées dans des cultures de banque cellulaire maîtresse à faible passage, dérivées des cellules parentales 293-F qui ont été reclonées en limitant la dilution
- Les cultures dérivées clonales 293 sont conservées sans sérum pour 30 à 35 passages au total
- Adaptées à la croissance en suspension, à haute densité et sans sérum. Possibilité de conservation dans le milieu d’expression FreeStyle 293.
- Efficacité de transfection exceptionnelle avec le réactif FreeStyle MAX
- Les cultures en suspension peuvent être transfectées dans le milieu d’expression FreeStyle 293 sans devoir changer de milieu.
- Permet une transfection des cellules en gros volumes
- Limite de tension : 0,5 à 2,5kV
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, expression de mammifères, lignées cellulaires d’expression de mammifères, production de protéines de mammifères, transfection plasmidique, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, transfection
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | Cellules FreeStyle™ 293-F |
| Contenu et stockage | 1 flacon de 1 x 107 cellules. À stocker dans l’azote liquide. |
| Type de cellule | 293-F |
| Espèces | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Expression de protéines et transfection |
| Adaptation des milieux | Milieu d’expression Freestyle™ 293 |
| Gamme de produits | Freestyle |
| Type de produit | Cellule 293-F |
| Quantité | 1 ml |
| Type de système | FreeStyle™ |