Learn More
Invitrogen™ β-Gal Assay Kit
Code produit 10093072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
80 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10093072 80 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10093072 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K145501
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Includes
PBS 10X (solution saline tamponnée au phosphate), tampon de lyse, tampon de clivage, β-mercaptoéthanol, ONPG, tampon d’arrêt.
Fournit les réactifs nécessaires pour mesurer rapidement les niveaux de β-galactosidase active exprimés dans les cellules transfectées avec des plasmides exprimant le gène lacZ
  • lacZ est un gène bactérien souvent utilisé comme vecteur rapporteur dans les expériences de transfection eucaryotes
  • Le produit génétique du lacZ, la β-galactosidase, résiste à la protéolyse dans les lysats cellulaires et son activité est facilement dosée
  • La β-galactosidase catalyse l’hydrolyse de la β-galactosidase telle que l’ortho-nitrophényl-D-galactopyranoside (ONPG)
  • L’hydrolyse de l’ONPG en anion ONP produit une couleur jaune vif avec une absorbance maximale à 420 nm qui peut être quantifiée à l’aide d’un spectrophotomètre
  • 10,7 d’expression génétique
  • Détection colorimétrique
Dosages de bêta-galactosidase, Tests d’activité enzymatique et protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse, Analyses de rapporteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le kit de dosage β-Gal contient le PBS 10X (solution saline dans un tampon phosphate), tampon de lyse, tampon de clivage, β-mercaptoéthanol, ONPG, tampon d’arrêt. Conserver l’ONPG à -20°C. Tous les autres composants sont conservés à température ambiante ou +4°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Doser Dosage de β-Gal (lacZ)
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Kit de dosage Bêta-Gal
Substrat ONPG
Quantité 80 ml
Cible Bêta-Galactosidase