Learn More
Invitrogen™ β-Gal Staining Kit
Code produit 10247282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10247282 1 kit 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10247282 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K146501
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Includes
Réactifs suffisants pour colorer cinquante plaques de 60 mM. Le kit comprend le PBS 10X (solution saline tamponnée au phosphate), X-gal, solutions de coloration A, B et C, solution fixative 10X et 10 μg du vecteur de contrôle pcDNA 3.1 / His / lacZ.
Déterminez le pourcentage de cellules transfectées exprimant le gène lacZ
  • lacZ est un gène bactérien souvent utilisé comme vecteur rapporteur dans les expériences de transfection eucaryotes
  • Le produit génétique du lacZ, la β-galactosidase, résiste à la protéolyse dans les lysats cellulaires et son activité est facilement dosée
  • La β-galactosidase catalyse l’hydrolyse de X-gal, produisant une couleur bleue qui peut être facilement visualisée sous microscope
  • Détection colorimétrique
Dosages de bêta-galactosidase / tests d’activité enzymatique et protéique / protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le kit de coloration β-Gal contient suffisamment de réactifs pour colorer cinquante plaques de 60 mm. Le kit comprend le PBS 10X (solution saline tamponnée au phosphate), X-gal, solutions de coloration A, B et C, solution fixative 10X et 10 µg du vecteur de contrôle pcDNA™ 3.1 / His / lacZ. Conserver le PBS 10X à température ambiante. Tous les autres composants doivent être conservés à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Doser Dosage de β-Gal (lacZ)
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Kit de coloration Bêta-Gal
Substrat X-Gal
Quantité 1 kit
Cible Bêta-galactosidase