Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET300/NT-DEST and pET301/CT-DEST Gateway™ Vector Kit
Code produit 10526573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10526573 6 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10526573 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K630001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00€
    540.00€ / 6µg
    Économisez 180.00€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Conçu pour un clonage rapide avec un clone d’entrée Gateway et une expression procaryote de haut niveau subséquente contrôlée par un promoteur T7 bactériophage puissant
  • En plus du promoteur T7, chaque vecteur ne contient que les éléments fonctionnels nécessaires et le marqueur 6xHis d’extrémité N-terminale ou C-terminale (respectivement pET300 / NT-DEST et pET301 / CT-DEST) pour une purification et une détection pratiques
  • Le kit de vecteur est excellent pour les biologistes structurels qui le désirent aucune modification ou une modification minimale de leur protéine d’intérêt
Expression bactérienne, bioproduction, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Inductible
Agent d’induction IPTG
Accélérateur T7
Type de produit Kit de vecteur de clonage ADN
Agent de sélection (eucaryotique) Néant
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Marqueur de protéine Étiquette His (6x)
Méthode de clonage Gateway™
Quantité 6 μg
Vecteur pET, pDEST
Gamme de produits Champion, Gateway