Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pcDNA™-DEST47 Vector
Code produit 11538696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 μg
Conditionnement:
6µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11538696 6 μg 6µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11538696 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12281010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1292.00€
    969.00€ / 6µg
    Économisez 323.00€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés.
Requires
Clone d’entrée Gateway, mélange d’enzymes approprié Gateway LR Clonase™ et tampon de réaction.
Conçu pour l’expression constitutive de haut niveau dans une variété de lignées de cellules de mammifères
  • Étiquette GFP C-terminal de cycle 3 pour une détection rapide des protéines recombinantes
  • Promoteur de cytomégalovirus (CMV) pour l’expression de haut niveau
  • Sites attR pour le clonage Gateway, permettant la recombinaison avec des fragments flanqués d’attL
  • Gène de résistance à la néomycine pour une sélection stable
  • Gène de résistance à l’ampicilline et origine pUC pour sélection et maintenance dans E. coli
Clonage, Expression constitutive, Clonage Gateway, Expression de mammifères, Expression protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Constitutive
Type de livraison Transfection
Accélérateur CMV
Type de produit Vecteur d’expression de destination du système Gateway
Gène rapporteur GFP (cycle 3)
Agent de sélection (eucaryotique) Geneticin™ (G-418)
Contenu et stockage Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés.
Marqueur de protéine GFP (cycle 3)
Méthode de clonage Gateway™
Quantité 6 μg
Vecteur pDEST, pcDNA
Gamme de produits Gateway, pDEST
À utiliser avec (application) Expression constitutive