Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDEST™17 Vector
Description
Includes
Le vecteur pDEST 17 est fourni dans un tampon TE (pH 8,0) à 150 ng / μl.
Requires
Clone d’entrée Gateway, mélange d’enzymes Gateway LR Clonase™ et tampon de réaction.
- Les vecteurs de destination possèdent des sites attR pour une recombinaison avec n’importe quel fragment flanqué d’attL, qu’il s’agisse d’un clone d’entrée ou d’un clone RF Ultimate.
Expression bactérienne, Clonage, Clonage Gateway, Expression protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Inductible |
| Accélérateur | T7 |
| Type de produit | Vecteur d’expression |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Néant |
| Contenu et stockage | Le vecteur pDEST™ 17 est fourni dans un tampon TE (pH 8,0) à 150 ng/µl. Conserver à -20°C. Garantie pendant 6 mois si entreposé correctement. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Marqueur de protéine | Étiquette His (6x) |
| Méthode de clonage | Gateway™ |
| Quantité | 6 μg |
| Vecteur | pDEST, vecteurs Gateway T7 |
| Afficher plus |