Learn More
Invitrogen™ Vecteur Gateway™ pDONR™ 221
Produktkode 11568706
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
6 μg
Förpackningsstorlek:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantité Förpackningsstorlek
11568706 6 μg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11568706 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' 12536017
 Article restreint
En stock
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Indeholder
6 μg de vecteur pDONR221, lyophilisé dans un tampon TE, pH 8,0.
Permet le clonage rapide d’un ou de plusieurs gènes dans quasiment tout système d’expression protéique
  • Conçu pour créer un clone d’entrée suivant PCR avec des amorces personnalisées modifiées par attB.
  • Grâce au clone d’entrée, recombinez le gène à étudier en une variété de vecteurs d’expression pouvant être utilisés dans la technologie Gateway
  • Le produit PCR est cloné de façon directionnelle avec des efficacités généralement >99 %.
  • Clonage rapide, efficace et directionnel de produits PCR
  • Polyvalence pour utiliser n’importe quelle enzyme d’amplification
  • Clonage sans nécessiter d’endonucléases de restriction ou de ligase
  • Sélection de clones d’entrée avec kanamycine ou Zeocin™
  • En outre, les vecteurs pDONR221 et pDONR™ / Zeo ont une origine pUC pour des hauts rendements plasmidiques et des sites de séquençage M13 universels pour une simplicité d’utilisation.
Clonage, clonage Gateway
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de produit Vecteur d’expression de destination du système Gateway
Contenu et stockage 6 µg de vecteur pDONR221™, lyophilisé dans un tampon TE, pH 8,0. À la réception, conserver à -20°C.
Méthode de clonage Gateway™
Quantité 6 μg
Vecteur pDONR
Gamme de produits Gateway, pDONR
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.