Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDONR™/Zeo Vector
Description
Includes
6 μg de vecteur pDONR / Zeo, lyophilisé dans un tampon TE, pH 8,0 ; 1,25 ml de Zeocin. Zeocin est fourni sous forme de solution de 100 mg / ml dans de l’eau stérile déionisée.
- Conçu pour créer un clone d’entrée suivant PCR avec des amorces personnalisées modifiées par attB.
- Grâce au clone d’entrée, recombinez le gène à étudier en une variété de vecteurs d’expression pouvant être utilisés dans la technologie Gateway
- Le produit PCR est cloné de façon directionnelle avec des efficacités généralement >99 %.
- Le vecteur pDONR / Zeo a une origine pUC pour des hauts rendements plasmidiques et des sites de séquençage M13 universels pour une simplicité d’utilisation.
Clonage, clonage Gateway
Spécification
Spécification
| Type de produit | Vecteur d’expression de destination du système Gateway |
| Contenu et stockage | 6 µg de vecteur pDONR™ / Zeo, lyophilisé dans un tampon TE, pH 8,0. pDONR™ /Zeo est également fourni avec 1,25 ml de Zeocin™. Zeocin™ est fourni sous forme de solution de 100 mg / ml dans de l’eau stérile déionisée. Dès réception, stocker le vecteur pDONR™ / Zeo à -20°C et Zeocin™ à -20°C, à l’abri de la lumière. |
| Méthode de clonage | Gateway™ |
| Quantité | 6 μg |
| Vecteur | pDONR |
| Gamme de produits | Gateway, pDONR |