Learn More
Invitrogen™ pTrcHis A, B, & C Bacterial Expression Vectors
Code produit 10286632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10286632 20 μg 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10286632 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V36020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1258.00€
    943.50€ / 1 kits
    Économisez 314.50€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Includes
Tous les vecteurs sont fournis en suspension. Un stab d’E. coli TOP10 et un contrôle d’expression positive sont également fournis.
Offre une initiation à la translation améliorée et une expression de haut niveau dans E. coli
  • Ces vecteurs sont dotés d’une transcription régulée de haut niveau à partir du promoteur trc
  • Amélioration de l’efficacité de la translation des gènes eucaryotes dans E. coli
  • L’opérateur lacO et le gène répresseur lacIq pour la régulation transcriptionnelle dans toute souche d’E. coli
  • Ce vecteur particulier offre un marqueur de polyhistidine d’extrémité N-terminale (6xHis) pour une rapide purification à l’aide de résine de chélation de nickel et une détection à l’aide d’un anticorps anti-HisG
  • Épitope Xpress d’extrémité N-terminale pour une détection facile avec un anticorps anti-Xpress
  • Site de clivage de l’entérokinase pour l’élimination du marqueur de fusion
Expression bactérienne, clonage, clonage Gateway, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Inductible
Agent d’induction IPTG
Accélérateur Trc, lacO
Type de produit Vecteur d’expression bactérienne
Agent de sélection (eucaryotique) Néant
Contenu et stockage Tous les vecteurs sont fournis en suspension. Un stab d’E. coli TOP10 et un contrôle d’expression positive sont également fournis. Conserver les vecteurs à -20°C. Stocker le stab à température ambiante. La stabilité du vecteur est garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Clivage Site de reconnaissance d’EK (entérokinase)
Marqueur de protéine Thiorédoxine
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 20 μg
Vecteur pTrc