Learn More
Invitrogen™ Vivid Colors™ pcDNA™6.2/C-EmGFP-GW/TOPO™ Mammalian Expression Vector
Description
Includes
La boîte TOPO contient du vecteur pcDNA6.2-TOPO activé par topoisomérase I et linéarisé, un modèle de contrôle, des amorces pour le séquençage, des composants de réaction PCR et un plasmide de contrôle d’expression, des réactifs de transformation, y compris 50 μl d’aliquotes à usage unique d’E. coli chimiquement compétentes TOP10, un milieu S.O.C. et un contrôle des plasmides superenroulés pUC19.
- Les puissants vecteurs de clonage TOPO contiennent de la protéine fluorescente verte émeraude (EmGFP) ou de la protéine fluorescente jaune (YFP) pour une détection simple et non invasive des protéines recombinantes
- Les deux FP ont été humanisées pour une expression optimale des cellules de mammifères
- Topoisomérase I pour un clonage TOPO en une étape et 5 minutes de gènes d’intérêt amplifiés par PCR
- Promoteur CMV pour l’expression de haut niveau de protéine de fusion fluorescente recombinante
- Possibilité de fusionner EmGFP ou YFP à l’extrémité N ou C-terminale de protéine
- Marqueur de résistance Bsd pour une sélection rapide de lignées cellulaires stables
Analyse cellulaire, dosages de rapporteurs cellulaires, imagerie cellulaire, clonage, expression constitutive, tests d’activité enzymatique et protéique, protéine fluorescente (p. ex. GFP), dosages de protéines fluorescentes (GFP)/clonage Gateway, expression de cellules mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Constitutive |
| Type de livraison | Transfection |
| Accélérateur | CMV |
| Type de produit | Vecteur d’expression de cellules de mammifères |
| Gène rapporteur | GFP (EmGFP) |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Blasticidine |
| Contenu et stockage | Chaque kit de vecteur d’expression pcDNA™6.2-TOPO™ contient deux boîtes. La boîte TOPO™ contient un vecteur pcDNA™6.2-TOPO™ activé par topoisomérase I et linéarisé, un modèle de contrôle, des amorces pour le séquençage, des composants de réaction PCR et un plasmide de contrôle d’expression. La boîte TOPO™ doit être conservée à -20°C. La boîte One Shot™ contient des réactifs de transformation, y compris des aliquotes de 50 µl à usage unique d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ TOP10, un milieu S.O.C. et un contrôle de plasmide superenroulé pUC19. Conserver les E. coli compétentes à -80°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. |
| Marqueur de protéine | GFP (EmGFP) |
| Méthode de clonage | TOPO™ avec Gateway™ |
| Quantité | 20 réactions |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.