Learn More
Invitrogen™ GeneRacer™ Kit with SuperScript™ III RT and Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit for Sequencing
Code produit 10700004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10700004 1 kit 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10700004 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L150202
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Technique avancée RACE (amplification rapide des extrémités d’ADNc) qui améliore l’efficacité des extrémités d’ADNc 5’ et 3’ pleine longueur d’amplification.
Le kit GeneRacer est disponible avec la transcriptase inverse (RT) SuperScript III pour améliorer l’amplification de l’extrémité 5’ de pleine longueur à partir de l’ARNm long et complexe. La portion RNase H de la transcriptase inverse (RT) SuperScript III a été mutée pour éviter le clivage d’ARNm pendant la synthèse d’ADNc. Cela augmente la taille et le rendement de l’ADNc. La transcriptase inverse (RT) SuperScript III est plus thermostable que les transcriptases inverses de type sauvage. Ceci assure une transcription inverse à des températures élevées en relaxant la structure secondaire des modèles complexes et en autorisant l’exécution de la synthèse d’ADNc.
  • Génère l’ADNc à partir de transcripts faisant au moins 10 kb de longueur.
  • Obtenir une extrémité 5’ de pleine longueur pour des transcripts rares à moins de 30 copies par cellule
  • Cloner des extrémités 5’ et 3’ de pleine longueur pour créer une séquence d’ADNc complète
Clonage, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse, bibliothèques d’ADNc et construction d’une bibliothèque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures TOP10
Méthode de clonage Zero Blunt TOPO
Contenu et stockage Chaque kit GeneRacer™ contient la boîte GeneRacer™, une boîte de transcriptase inverse, des colonnes S.N.A.P.™ et un kit de clonage TOPO™. Le kit GeneRacer™ et la boîte de transcriptase inverse contiennent suffisamment de réactifs pour cinq réactions d’ADNc et une réaction de contrôle et suffisamment d’amorces pour 50 réactions de PCR. La boîte GeneRacer™ contient les enzymes CIP, TAP, RNA ligase T4 et leurs tampons, le GeneRacer™ ARN Oligo (pré-aliquoté et lyophilisé), les amorces GeneRacer™ et les amorces nichées, l’inhibiteur de la ribonucléase recombinante RNaseOUT™, le phénol / chloroforme, le glycogène de moule, l’eau stérile et les contrôles. Stockage à -20°C. La boîte SuperScript™ III RT comprend une transcriptase inverse SuperScript™ III, un tampon premier brin 5X, un DTT, une RNase H, des amorces aléatoires, l’amorce Oligo(dT) GeneRacer™ et le mélange dNTP. Stockage à -20°C. La boîte Cloned AMV RT comprend une transcriptase inverse clonée AMV, le tampon RT 5X, les amorces aléatoires, l’amorce Oligo(dT) GeneRacer™ et le mélange dNTP. Conservation à -80°C. Un sachet séparé contient dix colonnes de purification de gel S.N.A.P.™ pour les produits de PCR purificateurs de gel. Stocker à température ambiante. Le kit de clonage TOPO™ 10 réactions pour séquençage contient deux boîtes. Stocker la boîte de clonage TOPO™ à -20°C. Stocker la boîte E. coli adéquate à -70°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Format Kit
À utiliser avec (application) Transcription inverse
Comprend Chaque kit GeneRacer contient la boîte GeneRacer, une boîte de transcriptase inverse, des colonnes S.N.A.P. et un kit de clonage TOPO. Le kit GeneRacer et la boîte de transcriptase inverse contiennent suffisamment de réactifs pour cinq réactions d’ADNc et une réaction de contrôle et suffisamment d’amorces pour 50 réactions de PCR. La boîte GeneRacer contient les enzymes CIP, TAP, RNA ligase T4 et leurs tampons, le GeneRacer ARN Oligo (pré-aliquoté et lyophilisé), les amorces GeneRacer et les amorces nichées, l’inhibiteur de la ribonucléase recombinante RNaseOUT, le phénol / chloroforme, le glycogène de moule, l’eau stérile et les contrôles. La boîte SuperScript III RT comprend une transcriptase inverse SuperScript III, un tampon premier brin 5X, un DTT, une RNase H, des amorces aléatoires, l’amorce Oligo(dT) GeneRacer et le mélange dNTP. La boîte Cloned AMV RT comprend une transcriptase inverse clonée AMV, le tampon RT 5X, les amorces aléatoires, l’amorce Oligo(dT) GeneRacer et le mélange dNTP. Un sachet séparé contient dix colonnes de purification de gel S.N.A.P. pour les produits de PCR purificateurs de gel. Conserver à température ambiante. Le kit de clonage TOPO 10 réactions pour séquençage contient deux boîtes. E. coli compétent.
Gamme de produits GeneRacer, SuperScript, TOPO, Zero Blunt
Type de produit Kit de clonage
Quantité 1 kit
Vecteur pCR4Blunt-TOPO