Learn More
Invitrogen™ GripTite™ 293 MSR Cell Line
Description
Includes
La lignée cellulaire GripTite 293 MSR est fournie sous la forme de deux tubes d’un stock congelé de 3 x 106 cellules, chacun dans 1 ml de milieux complets à 90 % et 10 % de DMSO. L’antibiotique sélectif Liquid Geneticin (20 ml) est fourni sous la forme d’une solution de 50 mg / ml. Versene (100 ml) contient 0,2 g / l d’EDTA 4Na dans une solution saline tamponnée au phosphate. La concentration 1X est de 0,2 g / l, 0,53 mM.
- Adhère fortement aux plaques de culture tissulaire standard pour obtenir des résultats fiables
- Démontre la même croissance cellulaire rapide, une grande efficacité de transfection et des caractéristiques d’expression de haut niveau des cellules parentales 293-H
- Contrairement à la plupart des cellules 293, ces cellules ne sont pas éliminées lors des manipulations répétées de la culture tissulaire courante ou des protocoles de lavage des plaques
- Une adhérence supérieure permet une reproduction fiable des résultats des dosages par immunofluorescence, enzymes ou liaison aux ligands
- Les cellules GripTite293 MSR améliorent les performances dans les applications à haut débit basées sur les cellules, ainsi que dans la culture tissulaire standard
- Pas besoin de plaques revêtues de poly-lysine généralement utilisées dans l’analyse à haut débit : résiste au lavage automatisé des plaques et aux protocoles à l’aide de robots de manipulation de liquides sur des plaques de culture tissulaire standard sans perte de cellules significative
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire/culture de cellules de mammifères, expression de cellules de mammifères, lignées cellulaires d’expression de mammifères, production de protéines de cellules de mammifères, transfection plasmide, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, transfection d’ARNi, transfection d’ARNic synthétique, transfection, transfection plasmide d’ARNi miR et d’ARNsh
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | La lignée cellulaire GripTite™ 293 MSR est fournie sous la forme de deux tubes d’un stock congelé de 1 x 107 cellules, chacun dans 1 ml de milieux complets à 90 % et 10 % de DMSO. Stocker dans de l’azote liquide. L’antibiotique sélectif Liquid Geneticin™ (20 ml) est fourni sous la forme d’une solution de 50 mg / ml. Conserver à -20°C ou entre 2°C et 8°C. Versene (100 ml) contient 0,2 g / l d’EDTA 4Na dans une solution saline tamponnée au phosphate. La concentration 1X est de 0,2 g / l=0,53 mM. Conservez entre 2°C et 8°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| Lignée cellulaire | 293 GripTite™ MSR |
| Espèces | Humaine |
| Concentration | 1X |
| Quantité | 1 kit |
| Gamme de produits | GripTite |