Learn More
Invitrogen™ High DNA Mass Ladder
Description
Includes
L’échelle d’ADN à masse élevée est fournie à 520 ng/4 μl dans 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5) et 1 mm d’EDTA Volume : 200 μl ; Pour 50 applications
L’échelle d’ADN à masse élevée est un mélange équimolaire de six fragments d’ADN à extrémités franches de 10, 6, 4, 3, 2 et 1 Kb. L’électrophorèse de 4 μl de l’échelle d’ADN à masse élevée entraîne des bandes contenant 200, 120, 80, 60, 40, et 20 ng (520 ng au total) d’ADN, respectivement. Compatible avec les gels d’agarose. Inclut la tartrazine, le xylène-cyanol.
- Réduction des déchets grâce à un emballage durable
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acides nucléiques et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 200 μl d’échelle de masse élevée d’ADN • 1 ml de tampon de chargement de gel BlueJuice 10X Conserver à -20°C. |
| Concentration | 0,13 μg/μl |
| Type de gel | Agarose |
| Prêt à charger | Non |
| Volume de chargement des échantillons | 1 ml |
| Plage de dimensions | 1 000 bp à 10 000 bp |
| Volume (métrique) | 200 µlitres |
| Compatibilité du gel | Gel d’agarose |
| Nbre de réactions | 50 applications |
| Quantité | 26 μg |
| Afficher plus |