Learn More
Invitrogen™ Ensemble complet de diploïdes homozygotes
Code produit 10410065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ensemble complet de diploïdes homozygotes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10410065 Ensemble complet de diploïdes homozygotes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10410065 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 95401.H1R3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Bibliothèque de suppression de levures créée par une collaboration de huit laboratoires nord-américains et de huit laboratoires européens composant le projet de suppression du génome de Saccharomyces
Chaque clone de suppression de levure est fourni sous forme de culture en piqûre dans une gélose de dextrose de peptone d’extrait de levure (YPD) contenant de la généticine™ (G418).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bibliothèques Bibliothèque de suppression de levures créée par une collaboration de huit laboratoires nord-américains et de huit laboratoires européens composant le projet de suppression du génome de Saccharomyces
Type de culture Culture par piqûre dans de la gélose YPD (peptone, dextrose) contenant de la Geneticin™ (G418)