Learn More
Invitrogen™ Human Cot-1 DNA™-Fluorometric QC
Code produit 10002532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10002532 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10002532 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15279101
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
L'ADN Cot-1 humain™-CQ fluorométrique est fourni à 1 mg/ml dans du Tris-HCl 10 mM (pH 7,4), 1 mM d'EDTA.
La quantification par fluorométrie offre une plus grande précision des données
L’ADN Cot-1 humain est de l’ADN placentaire dont la taille varie le plus souvent entre 50 et 300 bp et enrichi pour les séquences d’ADN répétitives telles que les membres des familles (1,2) Alu et Kpn. La quantification de l'ADN Cot-1™ par fluorométrie fournit des données de concentration plus précises de produits à poids moléculaire plus élevé, ce qui le rend utile à certaines expériences de matrices à base génomique, telles que la CGH de matrice à l'aide de puces BAC. ADN Cot-1 humain™- CQ fluorométrique supprime les éléments répétitifs courants lors de l'hybridation, améliorant ainsi les résultats.
Array CGH, Cell Analysis, Cellular Imaging, ChIP on Chip, Chromatine Biology, Fluorescence In situ Hybridisation, Gene Expression Analysis and Genotypage, Genotypage and Genomic Profiling, In situ Hybridization (ISH), biopuces Analysis, RNAi, Epigenetics and Non-Coding ARN Research
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit CQ de l’ADN
Contenu et stockage L'ADN Cot-1 humain™-CQ fluorométrique est fourni à 1 mg/ml dans 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM d'EDTA. Stockage à -20°C. Garantie stable pendant 12 mois sous réserve d’un stockage correct.
Type de réactif ADN Cot-1
Conditions d’expédition Glace carbonique
Espèces Humaine
Gamme de produits ADN Cot-1
À utiliser avec (application) Bloque l’hybridation non spécifique
Quantité 1 mg