Learn More
Invitrogen™ ADN Cot-1™ humain
Code produit 11568726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11568726 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11568726 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15279011
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Cet ADN est fourni à 1 mg/ml dans du Tris-HCl 10 mM (pH 7,4), 1 mM d'EDTA.
Sonde de sélection de bibliothèques efficace pour les bibliothèques hybrides de cellules somatiques et les bibliothèques de chromosomes triés par flux constituées d’hybrides de cellules somatiques
L’ADN Cot-1 humain est couramment utilisé pour bloquer l’hybridation non spécifique dans les analyses microréseaux. Il peut également être utilisé pour supprimer les séquences d’ADN répétitives afin de cartographier directement l’ADN humain ou les clones génomiques en panels d’hybrides de cellules somatiques pour la localisation des chromosomes par transfert Southern.
À propos de l'ADN Cot-1L'ADN humain Cot-1 est un ADN placentaire dont la taille varie le plus souvent entre 50 et 300 bp et enrichi pour les séquences d’ADN répétitives telles que les membres des familles Alu et Kpn. La quantité fournie par paquet est suffisante pour 5–10 hybridations Southern ou 500 hybridations in situ.
Tests de performance et de qualité
La pureté et la taille de l'ADN sont vérifiées par électrophorèse sur gel d'agarose. La concentration est vérifiée par spectrophotométrie via la dilution de l’ADN Cot-1 humain 1:100 dans 50 mM de NaOH et à l’aide du facteur de conversion 0,033 μg/μL/A260. D’autres méthodes utilisées pour déterminer la concentration peuvent procurer des résultats variables.
Array CGH, Cell Analysis, Cellular Imaging, ChIP on Chip, Chromatine Biology, Fluorescence In situ Hybridisation, Gene Expression Analysis and Genotypage, Genotypage and Genomic Profiling, In situ Hybridization (ISH), biopuces Analysis, RNAi, Epigenetics and Non-Coding ARN Research
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit CQ de l’ADN
Contenu et stockage Cet ADN est fourni à 1 mg/ml dans 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM d'EDTA.
Stocker à -20°C.
Type de réactif ADN Cot-1
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Espèces Humaine
Gamme de produits ADN Cot-1
À utiliser avec (application) Bloque l’hybridation non spécifique
Quantité 500 μg