Learn More
Invitrogen™ Drosophila S2 Cells in Schneider's Medium
Code produit 10412072
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10412072 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Code produit 10412072 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R69007
Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Dérivé d’une culture primaire d’embryons de Drosophila melanogaster à stade tardif (âgés de 20 à 24 heures)
Les cellules de la drosophile S2 Gibco servent à l’expression protéique hétérologue dans le système d’expression de DrosophilaM (DES™). De nombreuses caractéristiques de la lignée cellulaire S2 suggèrent qu’elle est dérivée d’une lignée de type macrophage. Les cellules S2 se développent à température ambiante dans le CO2 ambiant comme une monocouche lâche et semi-adhérente dans les flacons de culture tissulaire et en suspension dans les flacons à centrifuger et agiter.
  • Expression de protéines en transit ou par la génération de lignées cellulaires stables
  • Tests de qualité et de performance
Culture cellulaire, Culture de cellules de Drosophila S2, Culture de cellules d’insectes, Expression d’insecte, Lignées cellulaires d’expression d’insecte, Expression protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : Azote liquide (phase vapeur)
Conditions d’expédition : Congelé
Lignée cellulaire S2 (Schneider 2)
Type de cellule Cellule d’insectes
Espèces Drosophile
Type de produit Cellules de drosophiles S2
Quantité 1 ml
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.