Läs mer
Invitrogen™ Pichia EasyComp™ Transformation Kit
Beskrivning
Innehåller
Réactifs suffisants (solutions I, II et III) pour 6 préparations de cellules compétentes. Chaque préparation de cellules compétentes produit suffisamment de cellules pour les 20 transformations.
- Les cellules compétentes peuvent être congelées pour une utilisation future, minimisant ainsi les déchets
- Les cellules compétentes peuvent être préparées en moins de 30 minutes
- Les solutions de préparation et de transformation de cellules compétentes sont optimisées pour une utilisation avec Pichia pastoris et sont fournies prêtes à l’emploi et testées pour garantir des résultats
Clonage, systèmes d’expression Pichia pastoris, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse/transformation / expression de levures
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Kit de transformation Pichia |
| Contenu et stockage | Le kit de transformation Pichia EasyComp™ contient suffisamment de réactifs (solutions I, II et III) pour 6 préparations de cellules compétentes. Chaque préparation de cellules compétentes produit suffisamment de cellules pour les 20 transformations. Conserver les solutions I et III à +4°C. Conserver la solution II à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. |
| Classe d’organisme cible | P. pastoris |
| Quantité | 1 kit |
| Gamme de produits | EasyComp |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.