Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq, recombinante
Code produit 10174762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
1500 réactions
5000 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1000 unités
500 unités
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10174762 100 réactions 1 pièce
10033382 500 réactions 500 unités
11508626 1500 réactions 1000 unités
10063262 5000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10174762 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10342053
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
ADN polymérase Taq (5 U/μl) ; 10X tampon PCR (200 mM Tris-HCl pH 8,4, 500 mM KCl) ; chlorure de magnésium (50 mM)
Une enzyme thermostable, qui permet de synthétiser l’ADN des modèles simple brin en présence de dNTP et d’une amorce.
Taq DNA Polymerase, recombinant, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This recombinant enzyme is purified from the cloned Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Cette enzyme est constituée d’un polypeptide unique, dont le poids moléculaire est de 94 kDa. Elle présente une activité d’ADN polymérase de 5’ à 3’ et une activité d’exonucléase de 5’ à 3’.
  • Sélection d’enzyme recombinante ou d’enzyme native
  • Amplification de produits PCR jusqu’à 5 kb
  • Une enzyme sous licence et qualifiée pour PCR
  • Source : L’enzyme recombinante est purifiée à partir du gène d’ADN polymérase Thermus aquaticus cloné, exprimé dans E. coli
  • Applications : L’ADN polymérase Taq convient à l’amplification d’ADN provenant de génomiques complexes, de modèles viraux et plasmidiques, de RT-PCR, de séquençage d’ADNsb et de séquençage cyclique
  • Définition de l’unité : Une unité d’ADN polymérase Taq représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmol de désoxyribonucléotide dans de l’ADN en 30 minutes, à 74°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologuée pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl
Contenu et stockage Contenu :
• 20 μl d’ADN polymérase Taq (5 U/μl)
• 1,25 ml de tampon de PCR 10X (200 mM de Tris-HCl pH 8,4, 500 mM de KCl)
• 1 ml de chlorure de magnésium (50 mM)
Conserver entre -30°C et -10°C dans un congélateur sans système de dégivrage. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Format Enzyme autonome
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR qPCR, PCR standard
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit ADN polymérase
Quantité 100 unités
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN