Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq, recombinante
Code produit 11508626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
1500 réactions
5000 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1000 unités
500 unités
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11508626 1500 réactions 1000 unités
10174762 100 réactions 1 pièce
10033382 500 réactions 500 unités
10063262 5000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11508626 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10342046
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
ADN polymérase Taq (5 U/μl) ; 10X tampon PCR (200 mM Tris-HCl pH 8,4, 500 mM KCl) ; chlorure de magnésium (50 mM)
Une enzyme thermostable, qui permet de synthétiser l’ADN des modèles simple brin en présence de dNTP et d’une amorce.
Taq DNA Polymerase, recombinant, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This recombinant enzyme is purified from the cloned Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Cette enzyme est constituée d’un polypeptide unique, dont le poids moléculaire est de 94 kDa. Elle présente une activité d’ADN polymérase de 5’ à 3’ et une activité d’exonucléase de 5’ à 3’.
  • Sélection d’enzyme recombinante ou d’enzyme native
  • Amplification de produits PCR jusqu’à 5 kb
  • Une enzyme sous licence et qualifiée pour PCR
  • Source : L’enzyme recombinante est purifiée à partir du gène d’ADN polymérase Thermus aquaticus cloné, exprimé dans E. coli
  • Applications : L’ADN polymérase Taq convient à l’amplification d’ADN provenant de génomiques complexes, de modèles viraux et plasmidiques, de RT-PCR, de séquençage d’ADNsb et de séquençage cyclique
  • Définition de l’unité : Une unité d’ADN polymérase Taq représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmol de désoxyribonucléotide dans de l’ADN en 30 minutes, à 74°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologuée pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl
Contenu et stockage • Taq DNA Polymerase (5 U/μL), 3 x 100 μL
• 10X PCR buffer, 7.5 mL
• 50 mM MgCl2, 3 mL
Store at -10°C to -30°C in a non-frost-free freezer.
Guaranteed stable for 6 months when stored properly.
Format Enzyme autonome
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR qPCR, PCR standard
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit ADN polymérase
Quantité 3 x 500 unités
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 1500 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN