Learn More
Invitrogen™ imMedia™ Growth Medium, agar, ampicillin, X-gal/IPTG
Description
Includes
Le milieu de croissance imMedia est fourni dans une boîte de 20 sachets. Chaque sachet contient suffisamment de réactifs pour préparer 200 ml de milieu liquide ou 8 à 10 plaques de gélose.
- Contient tout ce qui est nécessaire pour préparer des plaques de milieu ou de gélose LB à faible teneur en sel, ce qui permet d’économiser des heures de temps de préparation du milieu
- Pas de pesée ou de mélange des composants du milieu
- Pas d’autoclavage
- Pas d’attente de refroidissement du milieu avant d’ajouter des antibiotiques
Bioproduction, clonage, transformation
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Ampicilline |
| Contenu et stockage | Chaque type de milieu de croissance imMedia™ est fourni dans une boîte de 20 sachets. Chaque sachet contient suffisamment de réactifs pour préparer 8 à 10 plaques de gélose de 100 mm standard2. Stocker à température ambiante. Tous les réactifs sont stables pendant 12 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. |
| Forme | Poudre |
| Type de milieu | LB, milieux de préparation rapide (p. ex. Immedia™) |
| Méthode de préparation | Micro-ondes |
| Type de produit | Milieu de croissance |
| Classe d’organisme cible | E. coli |
| Type de produit final | Plaques de gélose |
| Comprend | Ampicilline |
| Matériau | Réactifs en poudre |
| Afficher plus |