Learn More
Invitrogen™ Gélose LB, poudre (gélose Lennox L)
Code produit 11518916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11518916 500 g 500g
11528916 2,5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11518916 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 22700025
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Formule pour 1 litre : 10 g de peptone SELECT 140, 5 g d’extrait de levure SELECT, 5 g de chlorure de sodium, 12 g de gélose SELECT
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Format Flacon
Type de milieu LB
Méthode de préparation Autoclave
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Classe d’organisme cible E. coli
Quantité 500 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Escherichia coli