Learn More
Invitrogen™ Base de bouillon LB
Code produit 11528866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
1 pièce
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11528866 2,5 kg 1 pièce
11538866 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11528866 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12780029
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recommandé pour l’entretien général et la croissance des cellules d’E. coli
  • La base de bouillon LB a une concentration en sel inférieure à la base de bouillon Luria
  • Formulation pour 1 litre : 10g de peptone SELECT 140, 5g d’extrait de levure SELECT, 5g de NaCl.
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Format Flacon
Type de milieu LB
Méthode de préparation Autoclave
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Classe d’organisme cible E. coli
Quantité 2,5 kg
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Escherichia coli