Learn More
Invitrogen™ Base de bouillon LB
Code produit 11538866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
1 pièce
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11538866 500 g 500g
11528866 2,5 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11538866 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12780052
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recommandé pour l’entretien général et la croissance des cellules d’E. coli
  • La base de bouillon LB a une concentration en sel inférieure à la base de bouillon Luria
  • Formulation pour 1 litre : 10g de peptone SELECT 140, 5g d’extrait de levure SELECT, 5g de NaCl.
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 500 g de base de bouillon LB, poudre
Format Flacon
Type de milieu LB
Méthode de préparation Autoclave
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Classe d’organisme cible E. coli
Quantité 500 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Escherichia coli