Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes DH5α Library Efficiency™
Code produit 11573117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 200 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11573117 5 x 200 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11573117 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18263012
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Efficacité de la bibliothèque de cellules compétentes DH5α : 5 flacons, 200 μl chacun (1 ml au total), ADN pUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μL, milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Idéal pour les constructions de clonage difficiles ou les applications qui utilisent des quantités limites d’ADN
Les cellules compétentes de la bibliothèque Library Efficiency> DH5α constituent une souche polyvalente de cellules chimiquement compétentes qui démontrent une efficacité de transformation de plus d’1 x 108 cfu/μg d’ADN plasmidique.
  • Prennent en charge les analyses bleu / blanc par α-complémentation sur des plaques contenant les substrats X-Gal ou Bluo-Gal
  • Maintiennent l’ADN plasmidique avec un minimum d’événements de recombinaison
  • Offrent des préparations plasmidiques à haut rendement pour les applications en aval
  • Les vecteurs de clonage M13mp peuvent être propagés sur un tapis de DH5α-FT™, DH5αF’™, DH5αF’IQ™, JM101 ou JM107 pour la formation des plaques
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
Efficacité de la bibliothèque de cellules compétentes DH5•α : 5 flacons, 200 µl chacun (1 ml au total)
• ADN pUC19 (10 pg/ul) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 2 flacons, 6 ml chacun
Stockage des cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Stockez le milieu COS à 4C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits DH5a, efficacité de la bibliothèque
Quantité 5 x 200 μl